Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trousers, essential service

Fournisseur: FRISTADS KANSAS GROUP
100066940C148
KWIN100066940C148EA 0 EUR InStock
KWIN100066940C148
Trousers, essential service
Tenue de travail
Functional trousers made of 55% cotton and 45% polyester.

  • Left leg pocket with flap and mobile phone pocket
  • Two front cross pockets, two back pockets
  • D-ring at front belt loop

Weight: 245 g/m²

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité