Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ladies sweat jacket, with hood, Acode® Basecamp, 1746

Fournisseur: FRISTADS KANSAS GROUP
100234940M
KWIN100234940MEA 0 EUR InStock
KWIN100234940M
Ladies sweat jacket, with hood, Acode® Basecamp, 1746
Tenue de travail
Double face sweatshirt made of 66% cotton and 34% polyester.

  • Combed cotton
  • Inside of hood, zipper and seams in contrasting colour
  • Tailored fit
  • Front pockets
  • Rib knitted cuffs with elastane

Weight: 320 g/m²

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité