Caps, 560 P159
Fournisseur: FRISTADS KANSAS
100451900
KWIN100451900EA 9.5 EUR InStock
KWIN100451900
Caps, 560 P159
Tenue de travail
Caps made of 65% polyester and 35% cotton. Ideal for areas where hygiene is required, e.g. in food processing industries.
  • With hairnet and peak
  • Velcro-adjustable neck
  • One size fits all
Weight: 210 g/m²
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité