Casquette pour salle blanche, 5R012
Fournisseur: FRISTADS KANSAS GROUP
100634540
KWIN100634540EA 26.2 EUR InStock
KWIN100634540
Casquette pour salle blanche, 5R012
Tenue de travail
Cette casquette de baseball est fabriquée à partir de tissu XA32 composé de polyester à 99% et de fibres conductrices à 1%. Les fibres sont en fils continus, ce qui signifie que les vêtements n'émettent pas de particules ni de fibres.
  • Adaptées aux activités telles que la pulvérisation sur véhicule
  • Attache Velcro réglable à l'arrière
  • Lavable
Les fibres conductrices produisent une bonne décharge d'électricité statique, évitant ainsi toute charge statique et réduisant l'attraction triboélectrique des particules et fibres.
Weight: 125 g/m²
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité