Flat Bags
Fournisseur: KWP KUNSTSTOFF-WERK-PLUR
123045
KWPA123045EA 0 EUR InStock
KWPA123045
Flat Bags
Sachets Sacs de stockage
Flat bag made from LDPE.
  • Suitable for cleanroom applications (ISO class 5)
  • LDPE grade for pharmaceutical applications
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité