Sterilised resealable storage bag, Zyto-Sterilset® DV
Fournisseur: KWP KUNSTSTOFF WERK PLUR
2.100.080 2.100.081
129-1209EA 42.9 EUR InStock
129-1209 KWPA2.100.081
Sterilised resealable storage bag, Zyto-Sterilset® DV
Sachets Sacs de stockage
Sterilized LDPE cytostatic protective packaging for transport, storage, patient transfer and internal sterile transport.
  • Safe storage and transport, safe removal and reclosure by means of a pressure seal
  • Transparent
  • Bag-in-bag-Clean Room Packaging
  • Allows cytostatic drug manufacturers to safely handle sterile cytostatic preparations
Applications: Clean room and sterile pharmacy, cytostatics production, central cytostatic drug supply.
Certifications: GMP-compliant infeed through bag-in-bag system.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité