1-(trans-Cinnamoyl)imidazole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L00441.06
L00441.06EA 72.6 EUR InStock
L00441.06
1-(trans-Cinnamoyl)imidazole 98%
1-(trans-Cinnamoyl)imidazole
Purity: 98% CAS No.: 1138-15-4 Molecular Formula: C12H10N2O Formula Weight: 198.23 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Odourless Melting Point: 128-132° Beilstein Reference: 608846 MDL No.: MFCD00005288
Formule: C₁₂H₁₀N₂O
Point de fusion: 128…132 °C
Numéro MDL: MFCD00005288
Numéro CAS: 1138-15-4
EINECS: 214-510-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité