Methyl (methylsulphinyl)methyl sulphide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: FAMSO, Methyl((methylsulphinyl)methyl)sulphane, Methyl (Methylthio)methyl sulphoxide, Formaldehyde Dimethyl Dithioacetal S-Oxide
L00510.09
L00510.09EA 46.4 EUR InStock
L00510.09
Methyl (methylsulphinyl)methyl sulphide 97%
Methyl (methylsulphinyl)methyl sulphide
Purity: 97% CAS No.: 33577-16-1 Molecular Formula: C3H8OS2 Formula Weight: 124.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5520 Boiling Point: 222-226° Beilstein Reference: 906789 MDL No.: MFCD00002091
Formule: C₃H₈OS₂
MW: 124,22 g/mol
Point d'ébullition: 222…226 °C
Densité: 1.222
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002091
Numéro CAS: 33577-16-1
EINECS: 251-577-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité