Chlorure de benzyltripropylammonium 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L00675.09
L00675.09EA 47.2 EUR InStock
L00675.09
Chlorure de benzyltripropylammonium 96%
Chlorure de benzyltripropylammonium
Purity: 96% CAS No.: 5197-87-5 Molecular Formula: C16H28ClN Formula Weight: 269.86 Melting Point: ca 190° dec. Beilstein Reference: 4280671
Formule: C₁₆H₂₈ClN
MW: 269,85 g/mol
Point de fusion: ∼ 190 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051869
Numéro CAS: 5197-87-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité