Bromure de triphénylvinylphosphonium ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L00708.22
L00708.22EA 455 EUR InStock
L00708.22
Bromure de triphénylvinylphosphonium ≥97%
Bromure de triphénylvinylphosphonium
Purity: 97% CAS No.: 5044-52-0 Molecular Formula: CH2=CHP(C5H5)3Br Formula Weight: 369.25 Melting Point: 182-186° Beilstein Reference: 4168860
Formule: C₂₀H₁₈BrP
MW: 369.25 g/mol
Point de fusion: 182…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011807
Numéro CAS: 5044-52-0
EINECS: 225-740-3
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Glass bottle for solids 100 g L00708.22
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité