Triphénylène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 9,10-Benzophenanthrene, Isochrysene
L00955.06
L00955.06EA 225 EUR InStock
L00955.06
Triphénylène ≥98%
Triphénylène
Purity: 98% CAS No.: 217-59-4 Molecular Formula: C18H12 Formula Weight: 228.30 Melting Point: 194-199° Boiling Point: 438° Merck Reference: 14,9740 MDL No.: MFCD00001108
Formule: C₁₈H₁₂
MW: 228,29 g/mol
Point d'ébullition: 438 °C
Point de fusion: 194…199 °C
Densité: 1.302
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001108
Numéro CAS: 217-59-4
EINECS: 205-922-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,9740
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité