(2-Butyl)triphenylphosphonium bromide 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L01532.06
L01532.06EA 77.8 EUR InStock
L01532.06
(2-Butyl)triphenylphosphonium bromide 96%
(2-Butyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 96% CAS No.: 3968-92-1 Molecular Formula: C22H24BrP Formula Weight: 399.32 Melting Point: 227-237° Beilstein Reference: 3580097
Formule: C₂₂H₂₄BrP
Point de fusion: 227…237 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050236
Numéro CAS: 3968-92-1
EINECS: 223-587-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité