2-Iodocumène 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Iodoisopropylbenzene, 1-Iodo-2-isopropylbenzene, 2-(2-Iodophenyl) propane
L01533.06
L01533.06EA 52.2 EUR InStock
L01533.06
2-Iodocumène 95%
2-Iodocumène
Purity: 95% CAS No.: 19099-54-8 Molecular Formula: C9H11I Formula Weight: 246.09 Refractive Index: 1.5830 Odour: Aromatic Boiling Point: 110°/20mm Beilstein Reference: 2351872 MDL No.: MFCD00013704
Formule: C₉H₁₁I
MW: 246,09 g/mol
Point d'ébullition: 110 °C (20 mmHg)
Densité: 1.54
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013704
Numéro CAS: 19099-54-8
EINECS: 242-819-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité