Isoxazole ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L01607.06
L01607.06EA 53.2 EUR InStock
L01607.06
Isoxazole ≥99%
Isoxazole
Purity: 99% CAS No.: 288-14-2 Molecular Formula: C3H3NO Formula Weight: 69.06 Flash Point: 8°(46°F) Refractive Index: 1.4270 Boiling Point: 93-95° Beilstein Reference: 103773 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00003149
Formule: C₃H₃NO
Point d'ébullition: 93…95 °C
Densité: 1.078
Point d'éclair: 8 °C (46 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003149
Numéro CAS: 288-14-2
EINECS: 206-018-7
ADR: 3,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité