Pyrrolidin-1-ylacetonitrile 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L01737.06
L01737.06EA 124 EUR InStock
L01737.06
Pyrrolidin-1-ylacetonitrile 97%
Pyrrolidin-1-ylacetonitrile
Purity: 97% CAS No.: 29134-29-0 Molecular Formula: C6H10N2 Formula Weight: 110.16 Refractive Index: 1.4563 Beilstein Reference: 106157 UN No.: UN3276 MDL No.: MFCD00014098
Formule: C₆H₁₀N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014098
Numéro CAS: 29134-29-0
EINECS: 249-463-2
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité