Isopentylamine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Amino-3-methylbutane, Isopentyl amine, Isoamylamine, 3-Methylbutylamine, Leucamine
L02260.14
L02260.14EA 50.8 EUR InStock
L02260.14
Isopentylamine 99%
Isopentylamine
Purity: 99%
CAS No.: 107-85-7
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2CH2NH2
Formula Weight: 87.17
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.4080
Odour: Amine-like
pH: 12.1
Melting Point: -60°
Boiling Point: 95-97°
Beilstein Reference: 1209230
Merck Reference: 14,5112
UN No.: 1106
MDL No.: MFCD00008203
Formule: C₅H₁₃N
MW: 87,16 g/mol
Point d'ébullition: 95…97 °C
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0.751
Point d'éclair: –1 °C (30 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008203
Numéro CAS: 107-85-7
EINECS: 203-526-0
ONU: 1106
ADR: 3,II
Merck Index: 14,5112
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité