2'-Méthylacétoacétanilide ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methylacetoacetanilide, 2-Acetoacetotoluidide
L02812.36
L02812.36EA 0 EUR InStock
L02812.36
2'-Méthylacétoacétanilide ≥99%
2'-Méthylacétoacétanilide
Purity: 99+% CAS No.: 93-68-5 Molecular Formula: C11H13NO2 Formula Weight: 191.23 Flash Point: 143°(289°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 2099098 MDL No.: MFCD00008782
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,23 g/mol
Point de fusion: 104…106 °C
Densité: 1.062
Point d'éclair: 143 °C (289 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008782
Numéro CAS: 93-68-5
EINECS: 202-267-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité