2-(Méthylsulfonyl)éthanol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-(Methylsulphonyl) ethanol, 2-Methylsulphonylethanol
L03159.06
L03159.06EA 59.5 EUR InStock
L03159.06
2-(Méthylsulfonyl)éthanol 97%
2-(Méthylsulfonyl)éthanol
Purity: 97% CAS No.: 15205-66-0 Molecular Formula: C3H8O3S Formula Weight: 124.16 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4790 Melting Point: 27-30° Boiling Point: 148-149°/1mm Beilstein Reference: 1746915 MDL No.: MFCD00014747
Formule: C₃H₈O₃S
MW: 124,15 g/mol
Point d'ébullition: 148…149 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 27…30 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014747
Numéro CAS: 15205-66-0
EINECS: 239-261-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité