(3-Cyanopropyl)dimethylchlorosilane 94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L03607.09
L03607.09EA 52.4 EUR InStock
L03607.09
(3-Cyanopropyl)dimethylchlorosilane 94%
(3-Cyanopropyl)dimethylchlorosilane
Purity: 94% CAS No.: 18156-15-5 Molecular Formula: C6H12ClNSi Formula Weight: 161.71 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.4460 Boiling Point: 108-109°/15mm Beilstein Reference: 2235062 UN No.: UN2987 MDL No.: MFCD00001969
Formule: C₆H₁₂ClNSi
Point d'ébullition: 108…109 °C (15 mmHg)
Densité: 0.990
Point d'éclair: 85 °C (185 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001969
Numéro CAS: 18156-15-5
EINECS: 242-039-8
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité