Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Pentadécanol ≥99%

Fournisseur: Thermo Scientific

L03673.06
L03673.06EA 68.1 EUR InStock
L03673.06
1-Pentadécanol ≥99%
1-Pentadécanol
Purity: 99%
CAS No.: 629-76-5
Molecular Formula: CH3(CH2)14OH
Formula Weight: 228.42
Melting Point: 45-46°
Boiling Point: 269-271°
MDL No.: MFCD00004759


Formule: H₃C(CH₂)₁₃CH₂OH
Point d'ébullition: 269…271 °C
Point de fusion: 45…46 °C
Densité: 0.893 g/cm³ (21 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004759
Numéro CAS: 629-76-5
EINECS: 211-107-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité