9-Fluorenone oxime ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 9H-Fluoren-9-one oxime
L03950.06
L03950.06EA 39 EUR InStock
L03950.06
9-Fluorenone oxime ≥98%
9-Fluorenone oxime
Purity: 98+% CAS No.: 2157-52-0 Molecular Formula: C13H9NO Formula Weight: 195.22 Melting Point: 193-194° Beilstein Reference: 1871046 MDL No.: MFCD00016356
Formule: C₁₃H₉NO
MW: 195,22 g/mol
Point de fusion: 193…194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016356
Numéro CAS: 2157-52-0
EINECS: 218-471-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité