4,4'-cis-Stilbenedicarboxylic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L04364.03
L04364.03EA 58.9 EUR InStock
L04364.03
4,4'-cis-Stilbenedicarboxylic acid 95%
4,4'-cis-Stilbenedicarboxylic acid
Purity: 95% CAS No.: 133005-88-6 Molecular Formula: C16H12O4 Formula Weight: 268.27 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1978660 MDL No.: MFCD00013994
Formule: C₁₆H₁₂O₄
MW: 268,27 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013994
Numéro CAS: 133005-88-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité