Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexaéthyldisiloxane ≥99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

L04367.06
L04367.06EA 59.3 EUR InStock
L04367.06
Hexaéthyldisiloxane ≥99%
Hexaéthyldisiloxane
Purity: 99% CAS No.: 994-49-0 Molecular Formula: C12H30OSi2 Formula Weight: 246.54 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.4330 Melting Point: -115° Boiling Point: 231° Beilstein Reference: 1750865 MDL No.: MFCD00026693


Formule: C₁₂H₃₀OSi₂
Point d'ébullition: 231 °C
Point de fusion: –115 °C
Densité: 0.840
Point d'éclair: 87 °C (188 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026693
Numéro CAS: 994-49-0
EINECS: 213-619-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité