Vinyltrichlorosilane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Trichloro(vinyl)silane
L04387.36
L04387.36EA 113 EUR InStock
L04387.36
Vinyltrichlorosilane ≥97%
Vinyltrichlorosilane
Purity: 97% CAS No.: 75-94-5 Molecular Formula: C2H3Cl3Si Formula Weight: 161.49 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 10°(50°F) Refractive Index: 1.4360 Melting Point: -95° Boiling Point: 91-93° Beilstein Reference: 1743440 UN No.: 1305 MDL No.: MFCD00000482
Formule: C₂H₃Cl₃Si
MW: 161,49 g/mol
Point d'ébullition: 91…93 °C
Point de fusion: –95 °C
Densité: 1.270
Point d'éclair: 10 °C (50 °F)
Numéro MDL: MFCD00000482
Numéro CAS: 75-94-5
EINECS: 200-917-8
ONU: 1305
ADR: 3,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité