(±)-Phényl-1-éthanediol-1,2 ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L04551.06
L04551.06EA 45.5 EUR InStock
L04551.06
(±)-Phényl-1-éthanediol-1,2 ≥97%
(±)-Phényl-1-éthanediol-1,2
Purity: 97% CAS No.: 93-56-1 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Flash Point: 160°(320°F) Melting Point: 66-68° Boiling Point: 272-274° Beilstein Reference: 1306723 Merck Reference: 14,8861 MDL No.: MFCD00003546
Formule: C₆H₅CH(OH)CH₂OH
Point d'ébullition: 272…274 °C
Point de fusion: 66…68 °C
Point d'éclair: 160 °C (320 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003546
Numéro CAS: 93-56-1
EINECS: 202-258-1
Merck Index: 14,8861
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité