Allyl phenyl sulphide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L04771.09
L04771.09EA 62.1 EUR InStock
L04771.09
Allyl phenyl sulphide ≥97%
Allyl phenyl sulphide
Purity: 97% CAS No.: 5296-64-0 Molecular Formula: C9H10S Formula Weight: 150.24 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.5740 Odour: Unpleasant Boiling Point: 223-225° Beilstein Reference: 1856940 MDL No.: MFCD00014957
Formule: C₉H₁₀S
Point d'ébullition: 223…225 °C
Densité: 1.024
Point d'éclair: >98 °C (208 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014957
Numéro CAS: 5296-64-0
EINECS: 226-142-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité