3-Acétoxyindole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L04932.03
L04932.03EA 53.8 EUR InStock
L04932.03
3-Acétoxyindole ≥97%
3-Acétoxyindole
Purity: 97% CAS No.: 608-08-2 Molecular Formula: C10H9NO2 Formula Weight: 175.19 Melting Point: 128-130° Beilstein Reference: 143086
Formule: C₁₀H₉NO₂
Point de fusion: 128…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014561
Numéro CAS: 608-08-2
EINECS: 210-154-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité