1,1-Diméthylurée ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N,N-Dimethylurea
L05065.09
L05065.09EA 51 EUR InStock
L05065.09
1,1-Diméthylurée ≥98%
1,1-Diméthylurée
Purity: 98% CAS No.: 598-94-7 Molecular Formula: (CH3)2NCONH2 Formula Weight: 88.11 Melting Point: 178-183° Beilstein Reference: 1740666
Formule: C₃H₈N₂O
MW: 88,11 g/mol
Point de fusion: 178…183 °C
Densité: 1.255
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007959
Numéro CAS: 598-94-7
EINECS: 209-957-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité