7-Bromoheptanenitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 7-Bromoheptanonitrile
L05068.06
L05068.06EA 59 EUR InStock
L05068.06
7-Bromoheptanenitrile ≥98%
7-Bromoheptanenitrile
Purity: 98% CAS No.: 20965-27-9 Molecular Formula: Br(CH2)6CN Formula Weight: 190.09 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4750 Boiling Point: 114-115°/4mm Beilstein Reference: 1748070 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001982
Formule: BrH₂C(CH₂)₄CH₂CN
MW: 190,08 g/mol
Point d'ébullition: 114…115 °C (4 mmHg)
Densité: 1.266
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001982
Numéro CAS: 20965-27-9
EINECS: 244-128-7
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité