1-(2-Naphthyl)ethanol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L05108.09
L05108.09EA 110 EUR InStock
L05108.09
1-(2-Naphthyl)ethanol 97%
1-(2-Naphthyl)ethanol
Purity: 97% CAS No.: 7228-47-9 Molecular Formula: C12H12O Formula Weight: 172.23 Melting Point: 72-75° Boiling Point: 170°/13mm Beilstein Reference: 1907449 MDL No.: MFCD00004111
Formule: C₁₂H₁₂O
Point d'ébullition: 170 °C (13 mmHg)
Point de fusion: 72…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004111
Numéro CAS: 7228-47-9
EINECS: 230-630-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité