3,4-Diaminobenzhydrazide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4-Diaminobenzohydrazide
L05263.03
L05263.03EA 59.9 EUR InStock
L05263.03
3,4-Diaminobenzhydrazide 98%
3,4-Diaminobenzhydrazide
Purity: 98% CAS No.: 103956-09-8 Molecular Formula: C7H10N4O Formula Weight: 166.18 Melting Point: 148-150° MDL No.: MFCD00017069
Formule: C₇H₁₀N₄O
MW: 166,18 g/mol
Point de fusion: 148…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017069
Numéro CAS: 103956-09-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité