4-Cyano-4-phenylcyclohexanone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Oxo-1-phenylcyclohexanecarbonitrile, 4-Cyano-4-phenylcyclohexanone
L05281.06
L05281.06EA 86.1 EUR InStock
L05281.06
4-Cyano-4-phenylcyclohexanone 97%
4-Cyano-4-phenylcyclohexanone
Purity: 98% CAS No.: 25115-74-6 Molecular Formula: C13H13NO Formula Weight: 199.24 Melting Point: 112-118° Beilstein Reference: 2645593
Formule: C₁₃H₁₃NO
MW: 199,24 g/mol
Point de fusion: 112…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044816
Numéro CAS: 25115-74-6
EINECS: 246-631-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité