Benzyldimethylsilane 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L05334.06
L05334.06EA 101 EUR InStock
L05334.06
Benzyldimethylsilane 96%
Benzyldimethylsilane
Purity: 96% CAS No.: 1631-70-5 Molecular Formula: C9H14Si Formula Weight: 150.30 Flash Point: 53°(127°F) Refractive Index: 1.5026 Boiling Point: 69-71°/15mm Beilstein Reference: 2935572 UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00039792
Formule: C₉H₁₄Si
MW: 150,30 g/mol
Point d'ébullition: 69…71 °C (15 mmHg)
Densité: 0.949
Point d'éclair: 53 °C (127 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039792
Numéro CAS: 1631-70-5
ADR: 3,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité