4-Éthoxybenzohydrazide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Ethoxybenzoic hydrazide
L05433.06
L05433.06EA 71.5 EUR InStock
L05433.06
4-Éthoxybenzohydrazide ≥98%
4-Éthoxybenzohydrazide
Purity: 98+% CAS No.: 58586-81-5 Molecular Formula: C9H12N2O2 Formula Weight: 180.21 Melting Point: 124-127° Beilstein Reference: 2642900
Formule: C₉H₁₂N₂O₂
MW: 180,21 g/mol
Point de fusion: 124…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017074
Numéro CAS: 58586-81-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité