Tétradécyltrichlorosilane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L05495.03
L05495.03EA 0 EUR InStock
L05495.03
Tétradécyltrichlorosilane ≥97%
Tétradécyltrichlorosilane
Purity: 97% CAS No.: 18402-22-7 Molecular Formula: CH3(CH2)13SiCl3 Formula Weight: 331.83 Refractive Index: 1.4565 Boiling Point: 155-157°/3mm UN No.: 2987 MDL No.: MFCD00051440
Formule: C₁₄H₂₉Cl₃Si
Point d'ébullition: 131…132 °C (0.8 mmHg)
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00051440
Numéro CAS: 18402-22-7
ONU: 2987
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité