2,5-Diaminopyridine dichlorhydraté 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L05599.06
L05599.06EA 53.8 EUR InStock
L05599.06
2,5-Diaminopyridine dichlorhydraté 97%
2,5-Diaminopyridine dichlorhydraté
Purity: 97% CAS No.: 26878-35-3 Molecular Formula: C5H7N3.2HCl Formula Weight: 182.05 Melting Point: ca 264° dec. Beilstein Reference: 3912365
Formule: C₅H₉Cl₂N₃
MW: 182,05 g/mol
Point de fusion: ∼ 264 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040818
Numéro CAS: 26878-35-3
EINECS: 248-083-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité