5-Nonanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L05812.14
L05812.14EA 45.6 EUR InStock
L05812.14
5-Nonanol ≥98%
5-Nonanol
Purity: 98%
CAS No.: 623-93-8
Molecular Formula: C9H20O
Formula Weight: 144.26
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.4290
Melting Point: 5°
Boiling Point: 194-196°
Beilstein Reference: 1733552
MDL No.: MFCD00021944
Formule: C₉H₂₀O
Point d'ébullition: 194…196 °C
Point de fusion: 5 °C
Densité: 0.826
Point d'éclair: 96 °C (204 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021944
Numéro CAS: 623-93-8
EINECS: 210-820-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité