1,2,6-Hexanetriol 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
L06032.14
L06032.14EA 49.5 EUR InStock
L06032.14
1,2,6-Hexanetriol 96%
1,2,6-Hexanetriol
Purity: 96%
CAS No.: 106-69-4
Molecular Formula: C6H14O3
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 191°(375°F)
Refractive Index: 1.4760
Melting Point: -20°
Boiling Point: 166-168°/2mm
Beilstein Reference: 1304479
MDL No.: MFCD00002976
Formule: C₆H₁₄O₃
Point d'ébullition: 166…168 °C (2 mmHg)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1.106
Point d'éclair: 191 °C (375 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002976
Numéro CAS: 106-69-4
EINECS: 203-424-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité