(2,2-Diéthoxyéthyl)diméthylamine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L06272.14
L06272.14EA 123 EUR InStock
L06272.14
(2,2-Diéthoxyéthyl)diméthylamine 95%
(2,2-Diéthoxyéthyl)diméthylamine
Purity: 95% CAS No.: 3616-56-6 Molecular Formula: (CH3)2NCH2CH(OCH2CH3)2 Formula Weight: 161.25 Flash Point: 45°(113°F) Refractive Index: 1.4115 Odour: Amine-like Boiling Point: 164-166° Beilstein Reference: 1739149 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00009232
Formule: C₈H₁₉NO₂
Point d'ébullition: 164…166 °C
Densité: 0.876
Point d'éclair: 45 °C (113 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009232
Numéro CAS: 3616-56-6
EINECS: 222-800-0
ADR: 3,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité