5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (5-Chloro-2-(methylamino)phenyl)(phenyl)methanone
L06338.09
L06338.09EA 36.1 EUR InStock
L06338.09
5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone 99%
5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone
Purity: 99% CAS No.: 1022-13-5 Molecular Formula: C14H12ClNO Formula Weight: 245.71 Melting Point: 93-98° Beilstein Reference: 882187
Formule: C₁₄H₁₂ClNO
MW: 245,71 g/mol
Point de fusion: 93…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008284
Numéro CAS: 1022-13-5
EINECS: 213-822-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité