4-Chlorobutyrophénone ≥95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: ω-Chlorobutyrophenone, γ-Chlorobutyrophenone
L06383.14
L06383.14EA 178 EUR InStock
L06383.14
4-Chlorobutyrophénone ≥95%
4-Chlorobutyrophénone
Purity: 95% CAS No.: 939-52-6 Molecular Formula: C10H11ClO Formula Weight: 182.65 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5440 Melting Point: 19-20° Boiling Point: 138-140°/5mm Beilstein Reference: 878974 MDL No.: MFCD00001005
Formule: (C₆H₅)C(O)(CH₂)₃Cl
MW: 182,65 g/mol
Point d'ébullition: 138…140 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 19…20 °C
Densité: 1.137
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001005
Numéro CAS: 939-52-6
EINECS: 213-362-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité