1,7-Heptanediol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1,7-Dihydroxy heptane
L06384.06
L06384.06EA 62 EUR InStock
L06384.06
1,7-Heptanediol ≥98%
1,7-Heptanediol
Purity: 98%
CAS No.: 629-30-1
Molecular Formula: HO(CH2)7OH
Formula Weight: 132.20
Flash Point: 127°(260°F)
Refractive Index: 1.4550
Melting Point: 17-18°
Boiling Point: 258-260°
Beilstein Reference: 1633482
MDL No.: MFCD00002987
Formule: C₇H₁₆O₂
MW: 132,2 g/mol
Point d'ébullition: 258…260 °C
Point de fusion: 17…18 °C
Densité: 0.953
Point d'éclair: 127 °C (260 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002987
Numéro CAS: 629-30-1
EINECS: 211-085-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité