1,2:7,8-Diepoxyoctane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,4-Di(oxiran-2-yl)butane
L06768.09
L06768.09EA 95.5 EUR InStock
L06768.09
1,2:7,8-Diepoxyoctane ≥97%
1,2:7,8-Diepoxyoctane
Purity: 97% CAS No.: 2426-07-5 Molecular Formula: C8H14O2 Formula Weight: 142.20 Flash Point: 97°(206°F) Refractive Index: 1.4450 Boiling Point: 238-240° Beilstein Reference: 104873 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00005155
Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,20 g/mol
Point d'ébullition: 238…240 °C
Densité: 0.997
Point d'éclair: 97 °C (206 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005155
Numéro CAS: 2426-07-5
EINECS: 219-375-9
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité