3H-Imidazo[4,5-c]pyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 5-Aza-1H-benzoimidazole, 5-Azabenzimidazole
L06930.03
L06930.03EA 98.8 EUR InStock
L06930.03
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine 98%
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine
Purity: 98% CAS No.: 272-97-9 Molecular Formula: C6H5N3 Formula Weight: 119.13 Melting Point: 170-173° Beilstein Reference: 2601 MDL No.: MFCD00051808
Formule: C₆H₅N₃
MW: 119,13 g/mol
Point de fusion: 170…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051808
Numéro CAS: 272-97-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité