Acide 2-amino-3,5-diméthylbenzoïque 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L07003.06
L07003.06EA 267 EUR InStock
L07003.06
Acide 2-amino-3,5-diméthylbenzoïque 98%
Acide 2-amino-3,5-diméthylbenzoïque
Purity: 98%
CAS No.: 14438-32-5
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Melting Point: 189-194°
Beilstein Reference: 1101785
Formule: C₉H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 322 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 189…194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017099
Numéro CAS: 14438-32-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité