2-(Allylthio)nicotinic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L07090.06
L07090.06EA 60.2 EUR InStock
L07090.06
2-(Allylthio)nicotinic acid ≥98%
2-(Allylthio)nicotinic acid
Purity: 98% CAS No.: 175135-25-8 Molecular Formula: C9H9NO2S Formula Weight: 195.24 Melting Point: 144-149° MDL No.: MFCD00051681
Formule: C₉H₉NO₂S
Point de fusion: 144…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051681
Numéro CAS: 175135-25-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité