3-Méthyl-1-phényl-2-butanone 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
L07176.06
L07176.06EA 97.3 EUR InStock
L07176.06
3-Méthyl-1-phényl-2-butanone 96%
3-Méthyl-1-phényl-2-butanone
Purity: 96%
CAS No.: 2893-05-2
Molecular Formula: C11H14O
Formula Weight: 162.23
Refractive Index: 1.5040
Boiling Point: 237-240°
MDL No.: MFCD00040487
Formule: (C₆H₅)CH₂C(O)CH(CH₃)CH₃
MW: 162,23 g/mol
Point d'ébullition: 237…240 °C
Densité: 0.968
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040487
Numéro CAS: 2893-05-2
EINECS: 220-765-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité