2-Éthyl-9,10-anthraquinone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L07206.06
L07206.06EA 25 EUR InStock
L07206.06
2-Éthyl-9,10-anthraquinone ≥98%
2-Éthyl-9,10-anthraquinone
Purity: 98% CAS No.: 84-51-5 Molecular Formula: C16H12O2 Formula Weight: 236.27 Flash Point: 210°(410°F) Melting Point: 107-111° Boiling Point: 180-190° Beilstein Reference: 1969873 MDL No.: MFCD00001237
Formule: C₁₆H₁₂O₂
Point d'ébullition: 180…190 °C
Point de fusion: 107…111 °C
Point d'éclair: >210 °C (410 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001237
Numéro CAS: 84-51-5
EINECS: 201-535-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité