Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride 90%, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L07472.03
L07472.03EA 30.7 EUR InStock
L07472.03
Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride 90%, tech.
Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride
Purity: 90% CAS No.: 52763-21-0 Molecular Formula: C15H19NO3.HCl Formula Weight: 297.78 Melting Point: ca 158° dec. Beilstein Reference: 3749159 MDL No.: MFCD00012792
Formule: C₁₅H₂₀ClNO₃
Point de fusion: ∼ 158 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012792
Numéro CAS: 52763-21-0
EINECS: 258-162-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité