Ethyl acetamidocyanoacetate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L07674.09
L07674.09EA 75.4 EUR InStock
L07674.09
Ethyl acetamidocyanoacetate 98%
Ethyl acetamidocyanoacetate
Purity: 98% CAS No.: 4977-62-2 Molecular Formula: C7H10N2O3 Formula Weight: 170.17 Melting Point: 128-130° Beilstein Reference: 879845 MDL No.: MFCD00009133
Formule: C₇H₁₀N₂O₃
Point de fusion: 128…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009133
Numéro CAS: 4977-62-2
EINECS: 225-624-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité